Learn More
Hesperidin, 95%, Thermo Scientific™
Acts as an antioxidant
51.50 € - 148.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 520-26-3
Summenformel C28H34O15
Molekulargewicht (g/mol) 610.57
MDL-Nummer MFCD00075663
InChI-Schlüssel QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Synonym Hesperetin 7-rhamnoglucoside; Hesperitin-7-rutinoside
PubChem CID 45358131
IUPAC-Name (2S)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2O1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15494559
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62126.14
25g
51.50 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15404569
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62126.22
100g
148.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Hesperidin which has been found to be a potent chemopreventive agent in oral, urinary bladder, and colon carcinogenesis in animal models. Applied in food field, it is used as a flavour enhancer and sweetener in a wide variety of alcoholicbeverage, dessert foods and savory foods, applied in cosmetics, it can be added into toothpaste and mouth wash, applied in pharmaceutical field, it is mainly used to reducing the bitterness of in form. It also enhance the action of Vitamin C.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in organic solvents such as DMSO.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Keep away from strong oxidizing agents. Keep away from strong light and heat.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
520-26-3
610.57
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
45358131
COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2O1
C28H34O15
MFCD00075663
Hesperetin 7-rhamnoglucoside; Hesperitin-7-rutinoside
(2S)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Spezifikation
Hesperidin
C28H34O15
75140
14,4671
Insoluble in water. Soluble in organic solvents such as DMSO.
COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2O1
610.57
610.56
520-26-3
MFCD00075663
Hygroscopic
Hesperetin 7-rhamnoglucoside; Hesperitin-7-rutinoside
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
(2S)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
45358131
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 208-288-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MK6650000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold