Learn More
Hex-1-en, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10376230 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10376230 100 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10376230 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/0460/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
CAS 592-41-6
Schmelzpunkt -140°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 62°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H12
MDL-Nummer 9505
Menge 100 mL
Synonym 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
InChI-Schlüssel LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC=C
IUPAC-Name Hex-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 84.162
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
Formelmasse 84.15g/mol
Dampfdruck 186mmHg 25
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Hexene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.