Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Inbusschlüssel mit Kugelkopf
Artikelnummer. 31237673
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
19 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch)
31237673 19 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31237673 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 23800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.95 €
    3.90 € / 1 Stück
    Sparen 0.05 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht das Anziehen und Lösen der Schraube auch aus einem Winkel – ideal bei beengten Platzverhältnissen.
  • Key size: 3 mm
  • Leg length: 126 x 19 mm
  • High-quality contact surfaces for long product durability
  • Corrosion-protective coating
Spezifikation
Material Beschichteter Stahl
Höhe (metrisch) 19 mm
Produkttyp Inbusschlüssel
Größe 3 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gewicht (metrisch) 8 g