Learn More
Hexaammin-Nickel(II)-Bromid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400830 25 g 25 Gramm
11410830 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400830 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044482.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13601-55-3 | Molecular Formula: Ni(NH3)6Br2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13601-55-3
Summenformel Ni(NH3)6Br2
MDL-Nummer MFCD04039935
Synonym hexaamminenickel ii bromide, dibromonickel hexaamine
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaamminenickel (II) bromide
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Formelmasse 320.68
Reinheit (%) 99.999%
Physikalische Form Kristallin