Learn More
Hexaamminruthenium(II)-chlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446736 1 g 1 Gramm
11456736 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23886.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.44 €
    143.65 € / 1 Gramm
    Sparen 31.79 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15305-72-3 | ClH12N6Ru | 232.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15305-72-3
Summenformel ClH12N6Ru
Molekulargewicht (g/mol) 232.66
MDL-Nummer MFCD00011477
InChI-Schlüssel MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaammineruthenium(II) chloride
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 274.16
Reinheit (%) 99.9%