Learn More
Hexabutylditin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexabutylditin |
| CAS | 813-19-4 |
| Summenformel | C24H54Sn2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | hexabutyl-Distannane, hexabutyldi-Tin, 1,1,1,2,2,2-Hexabutyldistannane, Bis(tributyltin), Hexa-n-butyldistannane, Hexa-n-butylditin, Hexabutyldistannane, NSC 227367, NSC 65520, NSC 92633 |
| InChI-Formel | InChI=1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
| IUPAC-Name | Tributyl(tributylstannyl)stannan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 580.11 |
| Formelmasse | 582.2269 |