Learn More
Hexacarbonylwolfram, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389268 10 g 10 Gramm
11379268 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11389268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043205.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 14040-11-0 | C6O6W
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14040-11-0
Summenformel C6O6W
MDL-Nummer MFCD00011462
Synonym Tungsten hexacarbonyl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexacarbonyltungsten
Schmelzpunkt 172°C to 174°C
Farbe Weiß
Dichte 2.65
Prozentgehaltsbereich 97%
Geruch Nearly odorless
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in tetrahydrofuran. Insoluble in water.
Formelmasse 351.91
Dampfdruck 1.596hPa (1mm Hg) at 67°C
Physikalische Form Kristallin