Learn More
Hexachlor-1,3-Butadien, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433557
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11433557 50 g 50 Gramm
11443557 250 g 250 Gramm
11423557 1000 g 1000 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11433557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17316.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-68-3
Summenformel C4Cl6
Molekulargewicht (g/mol) 260.744
MDL-Nummer MFCD00000836
InChI-Schlüssel RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloro-1,3-butadiene, hexachlorobutadiene, perchlorobutadiene, hcbd, hexachlorobuta-1,3-diene, dolen-pur, hexachlorbutadiene, 1,3-butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro, 1,3-hexachlorobutadiene, hexachlor-1,3-butadien
PubChem CID 6901
ChEBI CHEBI:5691
IUPAC-Name 1,1,2,3,4,4-Hexachlorbuta-1,3-diene
SMILES C(=C(Cl)Cl)(C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachloro-1,3-butadiene
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.68
Siedepunkt 215°C
Geruch Mild
Brechungsindex 1.555
Menge 50 g
UN-Nummer UN2279
Beilstein 1766570
Merck Index 14,4678
Formelmasse 260.76
Reinheit (%) 97%