Learn More
Hexachlor-1,3-Butadien, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexachlorobutadiene |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10 |
| Formelmasse | 257.8131 |