Learn More
Hexachloracetone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490857 250 g 250 Gramm
11478890 100 g 100 Gramm
11480857 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11490857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23259.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 116-16-5 | C3Cl6O | 264.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-16-5
Summenformel C3Cl6O
Molekulargewicht (g/mol) 264.73
MDL-Nummer MFCD00000796
InChI-Schlüssel DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroacetone, hexachloro-2-propanone, perchloroacetone, hexachloropropanone, kureha hca, hca weedkiller, perchloro-2-propanone, bis trichloromethyl ketone, acetone, hexachloro, 2-propanone, hexachloro
PubChem CID 8303
ChEBI CHEBI:82243
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexachlorpropan-2-on
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachloroacetone
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.748
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5115
Menge 250 g
UN-Nummer UN2661
Beilstein 1707475
Formelmasse 264.75
Reinheit (%) 99%