Learn More
Hexachlorbenzol 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320366 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30320366 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011068ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachlorobenzene
CAS 118-74-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hexachlorobenzene
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C6 Cl6
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
InChI-Formel InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6-Hexachlorbenzol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 284.78
Menge 1 mL
Formelmasse 281,8131 g/mol