Learn More
Hexachlorbenzol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327707 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30327707 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC14160000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachlorobenzene
CAS 118-74-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hexachlorobenzene
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C6 Cl6
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
InChI-Formel InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6-Hexachlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 284.78
Menge 100 mg
Formelmasse 281,8131 g/mol