Learn More
Hexachlorcyclopentadien, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12939264 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12939264 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12939264 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S2150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Hexachlorcyclopentadien77-47-41000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Specifications
Chemischer Name oder Material Hexachlorcyclopentadien
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 77-47-4, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C5Cl6
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel VUNCWTMEJYMOOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(C(=C1Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,5-Hexachlorocyclopenta-1,3-dien
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molekulargewicht (g/mol) 272.755
PubChem CID 6478
Menge 1 ml
Show More Show Less
Produkt nur für den Laborgebrauch