Learn More
Hexachlorethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 10522161
Marke: Thermo Scientific Acros 148540010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-72-1
Summenformel C2Cl6
Molekulargewicht (g/mol) 236.72
MDL-Nummer MFCD00000799
InChI-Schlüssel VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachloroethane
Schmelzpunkt 184.0°C to 190.0°C
Farbe Weiß
Dichte 2.0910g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel Cl3CCCl3
Menge 1 kg
Beilstein 01,87
Merck Index 15,4715
Relative Dichte 2.091
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.05g/L (22°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,>50g/100mL ethanol
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,2-Hexachlorethan
Formelmasse 236.74
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle