Learn More
Hexachlorethan, TRC
Artikelnummer. 30394690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394690 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29085025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachloroethane
CAS 67-72-1
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C2 Cl6
Menge 25 g
Synonym Ethane, hexachloro- (8CI,9CI), 1,1,1,2,2,2-Hexachloroethane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrachloroethane, Avlothane, Distokal, Distopan, Distopin, Egitol, Ethane hexachloride, Falkitol, Fasciolin, Fron 110, Hexachlorethane, Hexachloroethane, Hexachloroethylene, Mottenhexe, NSC 9224, Perchloroethane, Phenohep
InChI-Formel InChI=1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,2-Hexachlorethan
Molekulargewicht (g/mol) 236.74
Formelmasse 233.8131
Reinheit (%) >95