Learn More
Hexachlorpropanon, TRC
Artikelnummer. 30389420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389420 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389420 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2908805G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachloroacetone
CAS 116-16-5
Summenformel C3 Cl6 O
Menge 5 g
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexachloro-2-propanone, Hexachloro-2-propanone, 1,1,1,3,3,3-Hexachloropropanone, Bis(trichloromethyl) ketone, HCA, Hexachloro-2-propanone, Hexachloroacetone, NSC 6852, Perchloroacetone
InChI-Formel InChI=1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexachlorpropan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 264.75
Formelmasse 261.808