Learn More
Hexacontan, TRC
Artikelnummer. 30180150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180150 25 mg 25 Milligramm
30180062 5 mg 5 Milligramm
30179983 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180150 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH35499025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7667-80-3
Summenformel C60 H122
Molekulargewicht (g/mol) 843.61
Synonym Hexacontane, n-Hexacontane
IUPAC-Name Hexacontan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexacontane
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C60H122/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-60H2,1-2H3
Formelmasse 842.9547