Learn More
Hexacosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10082940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10082940 1 g Glasflasche 1 Gramm
10667362 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10082940
Marke: Thermo Scientific Acros 221220010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 630-01-3 | C26H54 | 366.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-01-3
Summenformel C26H54
Molekulargewicht (g/mol) 366.72
MDL-Nummer MFCD00009354
InChI-Schlüssel HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexacosane, pentacosane, methyl, ch3-ch2 24-ch3, hexacosane, analytical standard, hexacosane, acmc-1b86y
PubChem CID 12407
ChEBI CHEBI:32940
IUPAC-Name Hexacosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexacosane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8000g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)24CH3
Menge 1 g
Beilstein 01, 175
Formelmasse 366.7
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff