Learn More
Hexacosansäure 100 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexacosanoic acid (Cerotic acid) |
| CAS | 506-46-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hexacosanoic acid (Cerotic acid) |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C26 H52 O2 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | Hexacosansäure |
| Mehr anzeigen |