Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexacosanoic acid |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | 87.0°C to 89.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 0.8100g/mL |
| Siedepunkt | 250.0°C |
| Flammpunkt | >110°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |