Learn More
Hexacosansäure, TRC
Artikelnummer. 30395169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395169 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395169 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2909102.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
CAS 506-46-7
Summenformel C26 H52 O2
Menge 2.5 g
Synonym Hexacosanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Cerotic acid (6CI, 7CI), Ceratinic acid, Ceric acid, Cerinic acid, Cerylic acid, n-Hexacosanoic acid, NSC 4205
InChI-Formel InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Hexacosansäure
Molekulargewicht (g/mol) 396.69
Formelmasse 396.3967