Learn More
Hexadecan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10204580 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10204580 100 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 100 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10204580
Marke: Fisher Chemical H/0270/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
CAS 544-76-3
Schmelzpunkt 18°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 287°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C16H34
MDL-Nummer 8998
Menge 100 mL
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
InChI-Schlüssel DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Hexadecan
Molekulargewicht (g/mol) 226.448
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
Formelmasse 226.44g/mol
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.