Learn More
Hexadecylmethacrylat, TRC
Artikelnummer. 30407706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407706 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2938001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexadecyl Methacrylate
CAS 2495-27-4
Summenformel C20H38O2
Menge 1 g
Synonym 2-Methyl-2-propenoic Acid Hexadecyl Ester, Methacrylic Acid Hexadecyl Ester, 1-Hexadecanol Methacrylate, Blemmer CMA, Cetyl Methacrylate, Hexadecyl 2-Methyl-2-propenoate, Palmityl Methacrylate
InChI-Formel InChI=1S/C20H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-20(21)19(2)3/h2,4-18H2,1,3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC-Name Hexadecyl-2-methylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 310.51
Formelmasse 310.2872