Learn More
Hexadecylmethacrylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexadecyl Methacrylate |
| CAS | 2495-27-4 |
| Summenformel | C20H38O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-propenoic Acid Hexadecyl Ester, Methacrylic Acid Hexadecyl Ester, 1-Hexadecanol Methacrylate, Blemmer CMA, Cetyl Methacrylate, Hexadecyl 2-Methyl-2-propenoate, Palmityl Methacrylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-20(21)19(2)3/h2,4-18H2,1,3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-Name | Hexadecyl-2-methylprop-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 310.51 |
| Formelmasse | 310.2872 |