Learn More
Hexadecyltrimethylammonium-Bromid, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518794 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15518794 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15518794 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. N12107
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexadecyltrimethylammonium-Bromid
CAS 57-09-0
Flammpunkt 244.00 °C
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Summenformel C19H42BrN
MDL-Nummer MFCD00011772
Menge 500 g
Synonym Cetrimoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid, Hexadecyltrimethylammonium-Bromid, Centimid, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
InChI-Schlüssel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Hexadecyl(trimethyl)azanium;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 364.46
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Formelmasse 364.46
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz