Learn More
Hexaethylenglycol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381527
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11381527 5 g 5 Gramm
11391527 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11381527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02161.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2615-15-8 | C12H26O7 | 282.333 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Hexäthylenglycol weist antioxidative, antimikrobielle und krebshemmende Eigenschaften auf. Es weist auch auf die mögliche Anwendung als funktionelle Hydraulikflüssigkeit hin. Es wird als Tensid-Baustein sowie in der biologischen Probenvorbereitung eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von binaphtholbasierten makro-zyklischen Ethern mit intramolekularer oxidativer Kopplung mit CuCl(OH) eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. 
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2615-15-8
Summenformel C12H26O7
Molekulargewicht (g/mol) 282.333
MDL-Nummer MFCD00002877
InChI-Schlüssel IIRDTKBZINWQAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexaethylene glycol, hexagol, 3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane-1,17-diol, hexaoxyethylene glycol, peg-6, polyethylene glycol 300, polyoxyethylene 6, hexaethyleneglycol, 2-2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, ho-peg6-oh
PubChem CID 17472
ChEBI CHEBI:49793
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES C(COCCOCCOCCOCCOCCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaethylene glycol
Schmelzpunkt 5°C to 7°C
Dichte 1.123
Siedepunkt 216°C to 217°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.464
Menge 5 g
Beilstein 1638281
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and methanol.
Formelmasse 282.33
Reinheit (%) 96%