Learn More
Hexafluor-2-(p-Tolyl)-2-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexafluoro-2-(p-tolyl)-2-propanol |
| Siedepunkt | 181°C to 182°C |
| Brechungsindex | 1.424 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2127760 |
| Formelmasse | 258.17 |
| Reinheit (%) | 97% |