Learn More
Hexafluoracetonhydrat, TRC
Artikelnummer. 30405948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405948 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405948 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH3051302.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexafluoroacetone Hydrate
CAS 10057-27-9
Summenformel C3 F6 O . xH2O
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2
SMILES O=C(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-on-Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 184.03
Formelmasse 183.9959