Learn More
Hexafluoracetontrihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392986 25 g 25 Gramm
11382986 5 g 5 Gramm
11302996 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11392986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10777.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 34202-69-2 | C3H6F6O4 | 220.067 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34202-69-2
Summenformel C3H6F6O4
Molekulargewicht (g/mol) 220.067
MDL-Nummer MFCD00149061
InChI-Schlüssel SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
PubChem CID 36719
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-on;Trihydrat
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexafluoroacetone trihydrate
Schmelzpunkt 18°C to 21°C
Dichte 1.579
Siedepunkt 105°C to 106°C
Brechungsindex 1.319
Menge 25 g
UN-Nummer UN2552
Beilstein 607236
Formelmasse 220.07 (166.02 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%