Learn More
Hexafluoraceton-Trihydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexafluoroacetone trihydrate |
| CAS | 34202-69-2 |
| Summenformel | C3 F6 O . 3 H2 O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Hexafluoroacetone Trihydrate, 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate (1:3) (ACI), 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate (8CI, 9CI), Hexafluoroacetone trihydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2 |
| SMILES | O.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-on;Trihydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.07 |
| Formelmasse | 220.017 |