Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexafluoroglutaric acid |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS | 376-73-8 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C5H2F6O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00004172 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci |
| InChI-Schlüssel | CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |