Learn More
Perfluorglutarsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463448
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11463448 5 g 5 Gramm
11473448 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11463448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17848.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 376-73-8 | C5H2F6O4 | 240.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 376-73-8
Summenformel C5H2F6O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.06
MDL-Nummer MFCD00004172
InChI-Schlüssel CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
PubChem CID 67827
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexafluoroglutaric acid
Schmelzpunkt 92°C to 97°C
Siedepunkt 134°C to 138°C (3 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1801049
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name Hexafluorpentandisäure
Formelmasse 240.06
Reinheit (%) 98%