Learn More
BOLA Hexagon Nuts
Click to view available options
Höhe (metrisch):
5 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Gewindegröße | 4 |
| Höhe (metrisch) | 5 mm |
| Farbe | White |
| Flexibility | Rigid |