Beschreibung
- Biegen Sie die flexiblen Schiffchen an den Ecken, um Ausgießstände zu bilden
- Flache Böden und geneigte Seiten sorgen für einen präzisen Transfer
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Antistatisch
- FDA-konform/lebensmitteltauglich
- Packung mit 500 Stück
- Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Hexagonal |
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Wägeschiffchen |
| Größe | Groß, 102 x 76 x 22 mm |
| Länge (metrisch) | 102 mm |
| Breite (metrisch) | 76 mm |
| Mehr anzeigen |