Learn More
Heathrow Scientific™ Sechseckige Wägeschiffchen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6987005 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
Groß, 102 x 76 x 22 mm
Klein; 38 x 25 x 9 mm
XL; 127 x 89 x 31 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12357499
Marke: Heathrow Scientific™ HS14251A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch Zusammendrücken der Eckpunkte lässt sich ein Ausguss erstellen. Die Heathrow Scientific™ sechseckigen Wägeschiffchen haben eine breite, flache Basis, um Kippen und Auslaufen zu verhindern.
  • Biegen Sie die flexiblen Schiffchen an den Ecken, um Ausgießstände zu bilden
  • Flache Böden und geneigte Seiten sorgen für einen präzisen Transfer
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Temperaturbereich -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • Antistatisch
  • FDA-konform/lebensmitteltauglich
  • Packung mit 500 Stück
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Bodenform Flach
Farbe White
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Hexagonal
Sterilität Non-sterile
Typ Wägeschiffchen
Größe Klein; 38 x 25 x 9 mm
Länge (metrisch) 38 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Höhe (metrisch) 9 mm