Learn More
Hexahydro-1,3-isobenzofurandion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexahydro-1,3-isobenzofurandione |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2 |
| Formelmasse | 154.063 |