Learn More
Hexahydrocoumarin, TRC
Artikelnummer. 30134833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134833 2.5 g 2.50 Gramm
30132452 250 mg 250 Milligramm
17933165 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134833 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2939052.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-82-3
Summenformel C9 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Synonym Coumarin, 3,4,5,6,7,8-hexahydro- (6CI,7CI,8CI), 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2H-1-benzopyran-2-one, 1-Cyclohexene-1-propanoic acid, 2-hydroxy-, δ-lactone, 3,4,5,6,7,8-Hexahydrocoumarin, Hexahydrocoumarin, δ-1,6-2-Oxabicyclo(4.4.0)decen-3-one
IUPAC-Name 3,4,5,6,7,8-Hexahydrochromen-2-eins
SMILES O=C1CCC2=C(CCCC2)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexahydrocoumarin
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H2
Formelmasse 152.0837