Learn More
Hexaketocyclohexan-Oktahydrat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10764281 1 g Glasflasche 1 Gramm
10031730 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764281 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156280010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7255-28-9
Summenformel C6O6
Molekulargewicht (g/mol) 168.06
MDL-Nummer MFCD00001652,MFCD00149074
InChI-Schlüssel PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
PubChem CID 68240
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexon
SMILES O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaketocyclohexane octahydrate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 90.0°C to 93.0°C
Farbe Beige bis braun-grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 07, 907
Formelmasse 312.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexaketocyclohexane octahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO– Nur für Forschungszwecke