Learn More
Hexaoxocyclohexan Octahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327456
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327456 10 g 10 Gramm
11317456 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09488.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7255-28-9 | C6O6 | 168.06 g/mol
Hexaketocyclohexane octahydrate is used in the preparation of hexaazatriphenylenehexacarbonitrile. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexaketocyclohexan Octahydrat wird zur Herstellung von Hexaazatriphenylenhexacarbonitril verwendet. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7255-28-9
Summenformel C6O6
Molekulargewicht (g/mol) 168.06
MDL-Nummer MFCD00001652,MFCD00149074
InChI-Schlüssel PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
PubChem CID 68240
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexon
SMILES O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaketocyclohexane octahydrate
Schmelzpunkt 90°C to 93°C
Menge 10 g
Beilstein 2091040
Formelmasse 312.20 (168.07 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%