Learn More
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene, TRC
Artikelnummer. 30132580
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132580 100 mg 100 Milligramm
30133998 50 mg 50 Milligramm
30004816 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH294028100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 186817-57-2
Summenformel C12H18F12N3O6P3
Molekulargewicht (g/mol) 621.19
Synonym Hexakis(1H,1H,2H-perfluoroethoxy)phosphazene;2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2-difluoroethoxy)-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6-hexakis(2,2-difluoroethoxy)-1,3,5-triaza-2λ^{5},4λ^{5},6λ^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene
SMILES FC(F)COp1(OCC(F)F)np(OCC(F)F)(OCC(F)F)np(OCC(F)F)(OCC(F)F)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H18F12N3O6P3/c13-7(14)1-28-34(29-2-8(15)16)25-35(30-3-9(17)18,31-4-10(19)20)27-36(26-34,32-5-11(21)22)33-6-12(23)24/h7-12H,1-6H2
Formelmasse 621.0217
Reinheit (%) >95%