Learn More
γ-Hexalacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15505096 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15505096 500 g 500 Gramm
15595086 25 g 25 Gramm
15580662 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15505096 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 394175000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 695-06-7 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 695-06-7
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00005401
InChI-Schlüssel JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-caprolactone, gamma-hexalactone, 4-hexanolide, gamma-hexanolactone, 6-caprolactone, tonkalide, toukalide, 2 3h-furanone, 5-ethyldihydro, 4-ethyl-4-butanolide, 5-ethyldihydrofuran-2 3h-one
PubChem CID 12756
ChEBI CHEBI:85235
IUPAC-Name 5-Ethyloxolan-2-on
SMILES CCC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material γ-Hexalactone
Schmelzpunkt -18.0°C
Dichte 1.0230g/mL
Siedepunkt 220.0°C
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 500 g
Relative Dichte 1.023
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 98%