Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | γ-Hexalactone |
| Schmelzpunkt | -18.0°C |
| Dichte | 1.0230g/mL |
| Siedepunkt | 220.0°C |
| Flammpunkt | 98°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Menge | 25 g |
| Relative Dichte | 1.023 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. |
| Mehr anzeigen |