Learn More
Hexamethoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433239
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15433239 25 g 25 Gramm
15443239 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15433239
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60466.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nikotinischer Acetylcholin-Rezeptor-Antagonist
Nicotinic acetyl choline receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-97-0
Summenformel C12H30Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 362.194
MDL-Nummer MFCD00011787
InChI-Schlüssel FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Synonym hexamethonium bromide, hexamethonium dibromide, simpatoblock, gangliostat, esametina, hexameton, vegolysen, vegolysin, bistrium bromide, hexonium dibromide
PubChem CID 5938
IUPAC-Name Trimethyl-[6-(trimethylazaniumyl)hexyl]azanium;dibromid
SMILES C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethonium bromide
Schmelzpunkt 282°C to 285°C (decomposition)
Farbe Weiß
Strukturformel (CH3)3N(Br)(CH2)6N(Br)(CH3)3
Menge 25 g
Beilstein 3715749
Merck Index 14,4688
Formelmasse 362.19
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver