Learn More
Hexamethoniumbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexamethonium Bromide |
| CAS | 55-97-0 |
| Summenformel | C12H30Br2N2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1,6-Hexanebis(trimethylammonium) Dibromide, 1,6-Bis(trimethylammonium)hexane Dibromide, Bistrium Bromide, Esametina, Gangliostat, Hexamethonium bromide, Methobromin, Methobromine, N,N,N,N',N',N'-Hexamethyl(hexamethylene)diammonium bromide, Simpatoblock, Vegolysen, Vegolysin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | Trimethyl-[6-(trimethylazaniumyl)hexyl]azanium;dibromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 362.19 |
| Formelmasse | 360.0776 |