Learn More
Hexamethylcyclotrisiloxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617182 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10617182 25 g Glasflasche 25 Gramm
10750721 100 g Glasflasche 100 Gramm
15129243 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10617182 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 216460250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-05-9
Summenformel C6H18O3Si3
Molekulargewicht (g/mol) 222.46
MDL-Nummer MFCD00005943
InChI-Schlüssel HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylcyclotrisiloxane
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 63.0°C to 67.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Siedepunkt 134.0°C
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 04,III,1884
Merck Index 09,4559
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxotrisilinan
Formelmasse 222.47
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.