Learn More
Hexamethylcyclotrisiloxan, TRC
Artikelnummer. 30137103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137103 25 g 25 Gramm
30132719 250 g 250 Gramm
17912325 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29434025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-05-9
Summenformel C6 H18 O3 Si3
Molekulargewicht (g/mol) 222.46
Synonym Cyclotrisiloxane, hexamethyl- (6CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisiloxane, Dimethylsiloxane cyclic trimer, Hexamethylcyclotrisiloxane, LS 8120, SDK 10
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxotrisilinan
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylcyclotrisiloxane
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
Formelmasse 222.056