Learn More
Hexamethylenetetramin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443437 5000 g 5000 Gramm
11433437 250 g 250 Gramm
11423437 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17213.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 €
    105.65 € / 5000 Gramm
    Sparen 11.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
Hexamethylenetetramine is used as a formylation agent in the synthesis and as a precipitating agent. It is also used in the production of phenolic resins and its moulding compounds, which finds application as binders in fire proof materials, brake and clutch linings. It is involved in the preparation of 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyde. It is useful for the treatment of urinary tract infection. Further, it is used in the Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethylentetramin wird als Formylierungsmittel in der Synthese und als Fällungsmittel eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von Phenolharzen und deren Formmassen eingesetzt, die als Bindemittel in feuerfesten Materialien, Brems- und Kupplungsbelägen eingesetzt werden. Es ist an der Herstellung von 5-tert-butyl-2-hydroxy-Isophthalaldehyde beteiligt. Es ist nützlich für die Behandlung von Harnwegsinfektionen. Weiterhin wird es in der Duff-Reaktion, der Sommelett-Reaktion und in der Delepin-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Chloroform und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Meiden Sie Bedingungen wie Feuer, Funkenflug und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-97-0
Summenformel C6H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 140.19
MDL-Nummer MFCD00006895
InChI-Schlüssel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylenetetramine
Schmelzpunkt ∼280°C (sublimation)
Dichte 1.33
Flammpunkt 250°C (482°F)
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1328
Beilstein 2018
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5966
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone.
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.