Learn More
Hexamethylenetetramin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306850 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10306850 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10429420 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
11986571 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10306850 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120610010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-97-0
Summenformel C6H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 140.19
InChI-Schlüssel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylenetetramine
Schmelzpunkt 260.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.3300g/mL
pH 7 to 10 (1% aq. soln.)
Flammpunkt 250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 01,583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Merck Index 15,6038
Relative Dichte 1.33
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C)
Sublimationspunkt 263.0 °C
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.