Learn More
Hexamethylenetetramine, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13265503 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13265503 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13265503 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. N14507
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylenetetramine
CAS 100-97-0
Flammpunkt 250.00°C
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C6H12N4
Menge 500 g
Relative Dichte 1L = 1.33kg
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
InChI-Schlüssel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Molekulargewicht (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Formelmasse 140.19
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz