Learn More
Hexamethylenimin, TRC
Artikelnummer. 30407387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407387 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407387 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2942351G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylenimine
CAS 111-49-9
Summenformel C6H13N
Menge 1 g
Synonym 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine
InChI-Formel InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
SMILES C1CCCNCC1
IUPAC-Name Azepan
Molekulargewicht (g/mol) 99.17
Formelmasse 99.1048